Learn More
Indiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355697
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355697
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11355697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043414.14
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Schmelzpunkt 156.6°C
Siedepunkt 2072°C
Dichte 7.310 g/mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Formelmasse 114.818
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.5g/slug
Form ≈1,5 g/Slug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH17W003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043414.22,043414.14
ChargennummerA25R022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043414.22,043414.14
ChargennummerE07Y001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043414.22,043414.14
ChargennummerK28K06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043414.22,043414.14
ChargennummerE21Y052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043414.22,043414.14
Name des Produkts
Indiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >