Learn More
Indium-Shots, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Sphärisch
162.00 CHF - 2755.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Summenformel | In |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.82 |
MDL-Nummer | MFCD00134048 |
InChI-Schlüssel | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
IUPAC-Name | Indium |
SMILES | [In] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11323908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040338.09 |
10 g |
162.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040338.18 |
50 g |
682.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11333908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040338.30 |
250 g |
2755.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
Indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Spezifikation
Indium | |
7440-74-6 | |
7.31g/cm3 at 20°C | |
In | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Shots, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll) |
Silberfarben bis weiß | |
Silvery-white shots | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00134048 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
Indium | |
5359967 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NL1050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen