Learn More
Indiumpulver, -100 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15492087
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumpulver, -100 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492087
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15492087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044986.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium powder
Farbe Silberfarben bis grau
Schmelzpunkt 156.6°C
Siedepunkt 2072°C
Dichte 7.31 g/mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Formelmasse 114.82
Reinheit (%) 99.99%
Netzgröße −100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX5D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number044986.14,044986.06,044986.22
ChargennummerX25D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044986.14,044986.06,045007.14,045007.22,044986.22
ChargennummerX20H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044986.14,044986.06,045007.14,045007.22,044986.22
ChargennummerW09A020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044986.14,044986.06,045007.14,045007.22,044986.22
ChargennummerW14B036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044986.14,044986.06,045007.14,045007.22,044986.22
Name des Produkts
Indiumpulver, -100 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >