Learn More
Indiumoxid, verzinnt-dotiertes, polymeres Vorprodukt, Oxid ≈ 20 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359877
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumoxid, verzinnt-dotiertes, polymeres Vorprodukt, Oxid ≈ 20 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359877
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 11359877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042229.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Herstellung von transparenten, elektrisch leitenden Elektroden
It is used in the preparation of transparent electrical conducting electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium oxide
Namenshinweis Tin doped, polymeric precursor
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 13°C (55°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈20 wt%
Name des Produkts
Indiumoxid, verzinnt-dotiertes, polymeres Vorprodukt, Oxid ≈ 20 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals >