Learn More
Indium(III)-trifluormethansulfonat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319277
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-trifluormethansulfonat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319277
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11319277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040131.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Indium(III) trifluoromethanesulfonate is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis and as a co-catalyst in organometallic catalysis. It is also used as a reactant in the preparation of stable indium bacteriochlorins and decahydroquinoline-type toxins through intramolecular hetero Diels-Alder reactions. Further, it is used in the synthesis of benzoxazoles through cyclocondensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128008-30-0
Summenformel C3F9InO9S3
Molekulargewicht (g/mol) 562.008
MDL-Nummer MFCD00144478
InChI-Schlüssel UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC-Name Indium(3+);trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water
Formelmasse 562.02
Reinheit (%) ≤99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25L045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number040131.18,040131.09,040131.04
ChargennummerQ03D033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number040131.18,040131.09,040131.04
ChargennummerP07I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040131.18,040131.09
ChargennummerS23B032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040131.18,040131.09
ChargennummerX21C006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040131.18,040131.09
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Indium(III)-trifluormethansulfonat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals >