Learn More
Indium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349229
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349229
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11349229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088280.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12056-07-4 | In2Se3
Indium(III) selenide is used in photovoltaic devices. It is also used for optoelectronics and in solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12056-07-4
Summenformel In2Se3
MDL-Nummer MFCD00016147
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) selenide
Schmelzpunkt ∽890°C
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Stücke 3 bis 6 mm
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 466.52
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver gray pieces
Dichte 5.67 g/cm3
Name des Produkts
Indium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >