Learn More
Indium(III)-phosphid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
210.00 CHF - 939.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22398-80-7 |
---|---|
Summenformel | InP |
Molekulargewicht (g/mol) | 145.792 |
MDL-Nummer | MFCD00016153 |
InChI-Schlüssel | GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875 |
PubChem CID | 31170 |
IUPAC-Name | Phosphinidinindium |
SMILES | P#[In] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013974.03 |
1 g |
210.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013974.06 |
5 g |
939.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Indium(III) phosphide is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct band gap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
22398-80-7 | |
145.792 | |
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N | |
31170 | |
P#[In] |
InP | |
MFCD00016153 | |
indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875 | |
Phosphinidinindium |
Spezifikation
Indium(III) phosphide | |
22398-80-7 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016153 | |
indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875 | |
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N | |
Phosphinidinindium | |
31170 | |
99.9999% |
1070°C | |
Stücke | |
InP | |
14,4953 | |
Insoluble in water. | |
P#[In] | |
145.792 | |
145.79 | |
4.81 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H361f-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 244-959-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NL1800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen