Learn More
Indium(III)-perchlorat-Oktahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11371748
Indium(III)-perchlorat-Oktahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11371748
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11371748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011642.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-15-1
MDL-Nummer MFCD00150241
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) perchlorate octahydrate
Schmelzpunkt 800°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1481
Formelmasse 557.30 (413.18 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY02I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2022 Catalog Number011635.A1,011635.XK_200KG,011642.09,011635.30
ChargennummerU24G010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011635.A1,011635.XK_200KG,011642.09,011635.30
ChargennummerI08R043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011635.A1,011635.XK_200KG,011642.09,011635.30
ChargennummerF21P10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011635.A1,011635.XK_200KG,011642.09,011635.30
ChargennummerU20H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011635.A1,011635.XK_200KG,011642.09,011635.30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Indium(III)-perchlorat-Oktahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >