Learn More
Indium(III)-oxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
138.00 CHF - 526.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11360979
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010709.09
10 g
138.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11370979
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010709.18
50 g
526.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Indium(III)-oxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals