Learn More
Indium(III)-oxid, gelbe Stücke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482277
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-oxid, gelbe Stücke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482277
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 15482277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045460.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Indium oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) oxide
Schmelzpunkt 850° volat.
Farbe Gelb
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and soluble in acids.
Formelmasse 277.64
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.18
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT24J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 Catalog Number045460.09,045460.18
ChargennummerY04I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog Number045460.09,045460.18
ChargennummerN28I055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045460.09,045460.18
ChargennummerI05Z047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045460.09,045460.18
ChargennummerM02B004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045460.09,045460.18
Name des Produkts
Indium(III)-oxid, gelbe Stücke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >