Learn More
Indium(III)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
128.00 CHF - 1640.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Summenformel | In2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.63 |
MDL-Nummer | MFCD00011060 |
InChI-Schlüssel | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11337387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012544.09 |
10 g |
128.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012544.18 |
50 g |
419.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11347387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012544.30 |
250 g |
1640.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Indium oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Indium(III) oxide | |
1312-43-2 | |
Pulver | |
In2O3 | |
Insoluble in water and soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
Geruchsneutral | |
7.18 g/cm3 |
850° volat. | |
Gelb | |
99.994% (Metal basis) | |
MFCD00011060 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.64 | |
Yellow powder/granules |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen