Learn More
Indium(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium(III) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 100°C (in -H2O) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1477 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and ethanol. |
IUPAC-Name | Indium(3+);trinitrat;hydrat |
Formelmasse | 300.83 (Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253156 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
10250437 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
Q19K029 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
N21K001 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | 010708.14,010708.06,010708.22 |
Y09J024 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | 010708.14,010708.06,010708.22 |