Learn More
Indium(III)-iodid, rot bis gelb, kristallin, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371918
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-iodid, rot bis gelb, kristallin, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371918
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11371918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011854.04
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-35-5
Summenformel I3In
Molekulargewicht (g/mol) 495.531
MDL-Nummer MFCD00016151
InChI-Schlüssel RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC-Name Triiodindigan
SMILES [In](I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) iodide
Schmelzpunkt 210°C
Farbe Rot bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 495.53
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.69
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN28I101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer011854.09,011854.04,011854.18
ChargennummerW06K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Artikelnummer011854.09,011854.04,011854.18
ChargennummerU06K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Artikelnummer011854.09,011854.04,011854.18
ChargennummerP07K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Artikelnummer011854.09,011854.04,011854.18
ChargennummerU16H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Artikelnummer011854.09,011854.04,011854.18
Name des Produkts
Indium(III)-iodid, rot bis gelb, kristallin, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >