Learn More
Indium(III)-hydroxid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Indium(III) hydroxide, acts as a precursor to indium(III) oxide. It is used in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents, semiconductor materials. It is also used used for manufacturing of panel displays and demist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indium(III) hydroxide |
Schmelzpunkt | 150°C (in -H2O) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 165.84 |
Reinheit (%) | 99.998% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z21H028 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011855.09,011855.18 |
L13S003 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011855.09,011855.18 |
I10T046 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011855.09,011855.18 |
T07D057 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011855.09,011855.18 |
K10H02 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011855.09,011855.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Indium hydroxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Indium hydroxide