Learn More
Indium(III)-hydroxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20661-21-6
62.34 CHF - 153.24 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11329237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040100.09 |
10 g |
62.34 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11319237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040100.18 |
50 g |
153.24 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Indium(III) hydroxide is used as a precursor to indium(III)oxide. It is also applied in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
20661-21-6 | |
MFCD00011056 |
Spezifikation
Indium(III) hydroxide | |
20661-21-6 | |
(Metallbasis) | |
Insoluble in water. | |
99.8% |
150°C (in -H2O) | |
Pulver | |
MFCD00011056 | |
165.84 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 243-947-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen