Learn More
Indium(III)-fluorid, wasserfrei, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389247
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-fluorid, wasserfrei, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389247
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11389247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040118.04
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-52-0
Indium(III) fluoride is employed in the synthesis of non-oxide glasses. It promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-52-0
MDL-Nummer MFCD00016149
Synonym indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Spezifikation
Siedepunkt >1200°C
Chemischer Name oder Material Indium(III) fluoride
Schmelzpunkt ∼1170°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Merck Index 14,4959
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (0;04g/100mL); Freely soluble in dilute acids
Formelmasse 171.82
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.39 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY16H045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040118.04,040118.09
ChargennummerD25K43 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040118.04,040118.09
ChargennummerY13F060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040118.04,040118.09
ChargennummerT21G030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040118.04,040118.09
ChargennummerR04B018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number040118.04,040118.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium(III) fluoride
Name des Produkts
Indium(III)-fluorid, wasserfrei, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >