Learn More
Indium(III)-chlorid, weißes bis weißgraues Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428490
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-chlorid, weißes bis weißgraues Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428490
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11428490
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044349.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Indium(III) chloride is used as catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-82-8
Summenformel InCl3
MDL-Nummer MFCD00011058
Spezifikation
Siedepunkt 800°C
Chemischer Name oder Material Indium(III) chloride
Schmelzpunkt 586°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 221.18
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.46
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY13K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number044349.22,044349.06
ChargennummerZ11J089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number044349.22,044349.06
ChargennummerZ11J088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number044349.22,044349.06
ChargennummerX10J062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number044349.22,044349.06
ChargennummerM20I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044349.22,044349.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) chloride, ultra dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium chloride
Name des Produkts
Indium(III)-chlorid, weißes bis weißgraues Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >