Learn More
Indium(III)-bromid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13465-09-3
206.00 CHF - 794.61 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-09-3
MDL-Nummer MFCD00011057
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11339267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040126.09
10 g
206.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11329267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040126.18
50 g
794.61 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Indium(III) bromide is used in organic synthesis as a water tolerant Lewis acid.It efficiently catalyzes the three-component coupling of β-keto esters, aldehydes and urea (or thiourea) to afford the corresponding dihydropyrimidinones. It is used as a catalyst to produce dithioacetals when unactivated alkynes react with thiols and fields such as optics and microelectronics that utilize semiconductor technology have wide uses for indium in high-performing solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13465-09-3
MFCD00011057
Spezifikation
Indium(III) bromide
Anhydrous
Weiß bis gelb
(Metallbasis)
MFCD00011057
354.55
Geruchsneutral
4.74 g/mL
∼436°C
13465-09-3
Kristallpulver
InBr3
Soluble in water.
99.99%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-692-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Indium(III)-bromid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals