Learn More
Indium(III)-bromid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10350614
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(III)-bromid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10350614
Marke: Thermo Scientific Acros 389030500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13465-09-3 | Br3In | 354.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-09-3
Summenformel Br3In
Molekulargewicht (g/mol) 354.52
MDL-Nummer MFCD00011057
Spezifikation
Siedepunkt 656.0°C
Chemischer Name oder Material Indium(III) bromide
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel InBr3
Merck Index 15, 4997
Formelmasse 354.52
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer389030500,389030100
ChargennummerA0460481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer389030500,389030100
ChargennummerA0460481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Artikelnummer389030500,389030100
ChargennummerA0454671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer389030500,389030100
ChargennummerA0402635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer389030500,389030100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Indium(III)-bromid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >