Learn More
Indium(I)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11340108
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indium(I)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340108
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11340108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042865.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14280-53-6
Summenformel InBr
MDL-Nummer MFCD00064630
Synonym indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Spezifikation
Siedepunkt 662°C
Chemischer Name oder Material Indium (I) bromide
Schmelzpunkt 220°C
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 194.73
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.96 g/mL
Name des Produkts
Indium(I)-bromid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >