Learn More
Indiumantimonid, elektronischer Gütegrad, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379269
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumantimonid, elektronischer Gütegrad, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379269
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11379269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088460.04
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
In der Halbleiterelektronik, als Infrarotdetektor und -filter
Indium antimonide is used in semiconductor electronics, as an infrared detector and filter. Used in thermal imaging cameras, FLIR systems, infrared homing missile guidance systems, photo-Dember emitter and in infrared astronomy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-41-0
Summenformel InSb
Molekulargewicht (g/mol) 236.578
MDL-Nummer MFCD00016146
InChI-Schlüssel WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC-Name Indiganylidynstiban
SMILES [In]#[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium antimonide
Schmelzpunkt 535°C
Physikalische Form Stücke
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 236.57
Reinheit (%) 99.99%
Güte Elektronisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.75 g/mL at (m.p.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT12F030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088460.09,088460.18,088460.04
ChargennummerH19T011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088460.09,088460.18,088460.04
ChargennummerQ03G027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088460.09,088460.18,088460.04
ChargennummerH18X001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088460.09,088460.18,088460.04
ChargennummerH10S033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088460.09,088460.18,088460.04
Name des Produkts
Indiumantimonid, elektronischer Gütegrad, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >