Learn More
Indium, 99.999 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
228.14 CHF - 2869.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Summenformel | In |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.82 |
MDL-Nummer | MFCD00134048 |
InChI-Schlüssel | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
IUPAC-Name | Indium |
SMILES | [In] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10398710
|
Thermo Scientific Acros
193180050 |
5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10514084
|
Thermo Scientific Acros
193180250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
11907011
|
Thermo Scientific Acros
193181000 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
Indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Spezifikation
Indium | |
7440-74-6 | |
2000.0°C | |
100.00% | |
In | |
06,293; 14,181; 16,181; 17,152 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
Indium | |
5359967 | |
114.82 | |
Spurenmetallbasis |
Grau | |
156.0°C | |
7.3000g/mL | |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
99.999% | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Indium, powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.