Beschreibung
Inhibitor of GSK-3β (IC50 = 190 nM) and cyclin dependent kinases (cdks; IC50 values are 0.05, 0.18 and 0.25-0.5 βM for cdk9, cdk1 and cdk2, respectively). Also reported to inhibit AMPK, LCK and SGK. Inhibits cdk5- and GSK-3β-mediated tau phosphorylation. Induces cell cycle arrest and inhibits cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indirubin-3'-oxime |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 277.28 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Indirubin-3'-oxime, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur