Learn More
Indirubin-3'-oxime, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18014482
Indirubin-3'-oxime, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18014482
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18014482
Marke: Tocris Bioscience 1813/10
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
GSK-3β inhibitor. Also inhibits other protein kinases
Inhibitor of GSK-3β (IC50 = 190 nM) and cyclin dependent kinases (cdks; IC50 values are 0.05, 0.18 and 0.25-0.5 βM for cdk9, cdk1 and cdk2, respectively). Also reported to inhibit AMPK, LCK and SGK. Inhibits cdk5- and GSK-3β-mediated tau phosphorylation. Induces cell cycle arrest and inhibits cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160807-49-8
Summenformel C16H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.28
MDL-Nummer MFCD02683594
InChI-Schlüssel LDEWQRSYYHTQRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym indirubin-3'-monoxime, indirubin-3'-oxime, indirubin-3-oxime, indirubin-3monoxime, indirubin-3'-monooxime, indirubin-3-monoxime, 3-3-hydroxyamino-1h-indol-2-yl indol-2-one, indirubin-3′-monoxime, z-1h,1'h-2,3' biindolylidene-3,2'-dione-3-oxime, 3-1,3-dihydro-3-hydroxyimino-2h-indol-2-ylidene-1,3-dihydro-2h-indol-2-one
PubChem CID 5326739
IUPAC-Name 3-(hydroxyamino)-1H,2'H-[2,3'-biindol]-2'-one
SMILES ONC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indirubin-3'-oxime
Menge 10 mg
Formelmasse 277.28
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Indirubin-3'-oxime, Tocris Bioscience™ >