Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigokarmin Artikelnummer.: 10381731
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Indigokarmin
Artikelnummer. 10381731
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10381731
Marke: Thermo Scientific Chemicals 412300250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 860-22-0
Summenformel C16H8N2Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 466.35
MDL-Nummer MFCD00005723
InChI-Schlüssel KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonym Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC-Name Dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indigo carmine
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 0.98 to 1.07
Farbstoffgehalt 80% min.
Beilstein 25, 304
Merck Index 15, 4982
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 608 to 612nm
Formelmasse 466.34
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Blau bis Violett
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog Number412300250,412301000
ChargennummerA0460787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number412300250,412301000
ChargennummerA0456136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number412300250,412301000
ChargennummerA0446172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number412300250,412301000
ChargennummerA0395990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number412300250,412301000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indigo Carmine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Indigokarmin >