Learn More
Ohaus™ Inkubations-Schwenkschüttler
OHAUS™ Inkubations-Wellenschüttler mit glatter, schaumarmer 3D-Wellenbewegung für eine präzise Geschwindigkeitssteuerung.
Marke:  Ohaus™ 30391982
3875.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15702219
  • 3975.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kombiniert eine einzigartige vertikale und horizontale Wellenbewegung mit Allzweck-Inkubation in einem kompakten Tischgerät
  • Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 20° während des Betriebs des Geräts
  • LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Neigungswinkel sowie Laufzeit
  • Timer mit akustischem Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 20°
1 bis 30 U/min
5°C bis 65°C
CE, TÜV
17,00 in.
43,20 x 27,90 cm
43,2 x 27,9 x 26,7 cm
26,7 cm
43,20 cm
ISWV02HDG
Schrittmotor
2,3 kg
230 V, 50/60 Hz, 5 A
5 A
Aluminiumplattform
43,20 cm
23,5 x 18,4 cm
10,50 in.
17,00 in.
27,90 cm
Digital
1 s bis 160 h
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Inkubations-Schwenkschüttler > Abmessungen (L x B x H): 43.2 x 27.9 x 26.7 cm