Learn More
Ohaus™ Inkubationsschüttler mit undurchsichtigem Deckel
Der OHAUS™ Inkubationsschüttler mit undurchsichtigem Deckel wurde für die Inkubation von Proben entwickelt.
Marke: Ohaus™ 30391926
2690.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inkubationsschüttler für Mikrotiterplatten sind für das Schütteln von Mikrotiterplatten, Deep-Well-Platten oder Mikroröhrchen optimiert
- LED-Anzeigen für Temperatur, Drehzahl und Laufzeit
- Timer mit akustischem Alarm
- Erhältlich mit lichtundurchlässigem Deckel für lichtempfindliche Proben
Spezifikation
3 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
5 A | |
CE, TÜV | |
17,00 in. | |
43,20 x 27,90 cm | |
7,75 in. | |
17,00 in. | |
27,90 cm | |
4 Mikrotiterplatten/2 Mikroröhrchen-Racks |
100 bis 1200 U/min | |
5°C bis 65°C | |
Mikrotiterplatten, Gestelle für Mikroröhrchen | |
Aluminiumplattform | |
43,20 cm | |
43,2 x 27,9 x 19,7 cm | |
19,7 cm | |
43,20 cm | |
ISLDMPHDGL, Bürstenloser DC-Motor; Dreifach-Exzenterantrieb | |
1 s bis 160 h |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Inkubationsschüttler mit undurchsichtigem Deckel > Abmessungen (L x B x H): 43.2 x 27.9 x 19.7 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur