Learn More
Ohaus™ Wipp- und 3D-Schüttler mit Inkubation
Inkubationswippschüttler und -drehschüttler inkubieren Proben, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Wippschüttler sorgen für eine Schaukelbewegung. Wellenschüttler bieten eine glatte, wenig schäumende, dreidimensionale Wellen-Bewegung. Alle Modelle verfügen über LED-Anzeigen mit Touchpad-Steuerung.
Marke: Ohaus™ 30391975
2769.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Platzsparendes Tischmodell
- Anwendungen: Hybridisierungen, Zellkulturen, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbungsgele
- Inkubiert Proben von 5° C über Umgebungstemperatur bis 65° C, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen
- Die leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit/Neigungswinkel und Zeit ermöglichen dem Bediener, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen
- Abnehmbare 3-Leiterkabel und Stecker (im Lieferumfang enthalten)
- Aluminiumguss-Gehäuse mit Polycarbonat-Deckel
- Spritzwassergeschütztes Design, Überlastungsschutz mit akustischem/visuellem Alarm bei digitalen Modellen und akustischem Alarm bei analogen Modellen, Warmindikator zum Schutz des Benutzers und der Proben
Inkubator, Wippe, Schüttler
Spezifikation
0 bis 15° | |
±1 U/min | |
230 V, 5 A, 50/60 Hz | |
Umgebungstemperatur +5°C bis 65°C (Gleichmäßigkeit &+mn;0,5°C bei 37°C) | |
5 A | |
CE, TÜV | |
17,00 in. | |
43,20 x 27,90 cm | |
273 x 197 x 97 mm | |
26,7 cm | |
43,20 cm | |
197 mm | |
ISRK04HDG | |
Überlastschutz mit akustischem/visuellem Alarm bei digitalen Modellen, akustischem Alarm bei analogen Modellen; Warnanzeige bei hoher Temperatur |
4,5 kg | |
1 bis 50 U/min | |
230 V | |
450 W | |
Wippschüttler/Schüttler | |
Gehäuse aus Aluminiumguss, Deckel aus Polycarbonat, Plattform aus Aluminium | |
43,20 cm | |
254 x 197 mm | |
10,50 in. | |
17,00 in. | |
27,90 cm | |
5,7 kg | |
LED mit Touchpad-Steuerung | |
1 s bis 160 h |