Learn More
Fisherbrand™ Incu-Shaker™ 10 l gekühlter Schüttel-Inkubator
Fisherbrand™ Incu-Shaker 10 l Refrigerated ist ein robuster Schüttel-Inkubator. Ein leistungsstarker Motor sorgt für einen problemlosen Betrieb mit minimaler Lautstärke und minimaler Vibration. Das eigene Heizkühlsystem sorgt für eine hervorragende Einheitlichtkeit in der gesamten Kammer. Temperaturen von bis zu 12 °C unter der Umgebungstemperatur.
Marke: Fisherbrand™ H2012-E-FIS
Beschreibung
- Horizontale kreisförmige Bahn, 19 mm, für hervorragende Belüftung und Durchmischung
- Erwärmt und kühlt von 12 °C unter Umgebungstemperatur bis 60 °C
- Exzellente Kammerstabilität
- Lieferung mit flacher Plattform für Platten, Tabletts und andere flache Objekte
- Optionale Magnetplattform für werkzeuglosen Austausch von Klammern
- Große Plattform, 45 x 45 cm, fasst 5 x 2-l-Kolben
- Magnetische Plattform und Klammern separat erhältlich
Spezifikation
19 mm | |
230 V | |
Kreisförmig | |
2 l | |
CE | |
±1,25&Grad;C | |
31 in. | |
79 cm | |
17,8 x 17,8 in. | |
22 in. | |
17.8 in. | |
45 cm | |
77 kg | |
Incu-Schüttler 10 l gekühlt | |
Wachstum von Kulturen, Mischen von Inhaltsstoffen | |
1 Min. bis 48 Std. oder Dauerbetrieb |
30 bis 300 U/min | |
Umgebungstemperatur -15°C bis 60°C | |
5 x 2 l-Erlenmeyerkolben | |
Inkubationsplattform-Schüttler | |
EU-Stecker | |
50/60 Hz | |
17,8 in. | |
45 cm | |
31 x 20 x 22 in. | |
56 cm | |
45 cm | |
170 lb. | |
±0,1°C | |
Digital | |
Flache Plattform mit Matte | |
2 Jahre Garantie |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31