Learn More
Thermo Scientific™ Imperial™ Proteinfärbemittel
Mit diesem gebrauchsfertigen, kolorimetrischen In-Gel-Farbstoff, der für eine schnelle und empfindliche SDS-PAGE-Färbung entwickelt wurde, können Sie Proteine im Bereich niedriger Nanogramm erkennen.
252.00 CHF - 516.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. |
---|---|
Detektionsstelle | In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Marker oder Farbstoff | Coomassie |
Produkttyp | Proteinfärbung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10006123
|
Thermo Scientific™
24615 |
1 l |
252.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10698074
|
Thermo Scientific™
24617 |
3 x 1 l |
516.00 CHF
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imperial Proteinfarbstoff ist ein einzigartiger, gebrauchsfertiger kolorimetrischer Farbstoff, der mit Coomassie-Farbstoff R-250 formuliert wurde und eine schnelle und empfindliche Gesamtproteinfärbung für den Nachweis von Proteinen in Polyacrylamid-Elektrophoresegelen im niedrigem Nanogrammbereich ermöglicht.
Imperial Protein Stain ist ein Coomassie-Farbstoffreagenz für den Nachweis von Proteinbanden in Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und 2D-Gelen. Der Farbstoff ist eine einzigartige Formulierung von Coomassie Brilliant Blue R-250 und bietet erhebliche Verbesserungen bezüglich Proteinfärbung im Vergleich zu selbstgemachten oder anderen kommerziellen Farbstoffen. Der Farbstoff erzeugt intensiv farbige Proteinbanden, die mit Gel-Imagern einfach zu fotografieren und zu dokumentieren sind. Als einer der empfindlichsten colorimetrischen Farbstoffe auf dem Markt erkennt dieses Reagenz noch problemlos 3 bis 6 Nanogramm Protein pro Band. Das Imperial Protein Stain-Protokoll nutzt einfache Wasserwaschung anstelle von Methanol/Essigsäure-Fixierung und Entfärbung, was wertvolle Vorbereitungszeit und Reagenzienkosten einspart.Leistungsmerkmale:
Empfindlich – Erkennt weniger als 3 ng Protein pro Band mittels erweitertem Protokoll (3 Stunden)
Schnell – Gebrauchsfertiges Reagenz erkennt in nur 20 Minuten weniger als 6 ng Protein pro Band
Robust – Äußerst konsistente, reproduzierbare Proteinfärbetechnik
Hoher Kontrast – Intensive violette Banden sind einfacher zu fotografieren oder zu scannen als die konventionellen Coomassie-Blau-Farbstoffe
Vielseitig – Kompatibel mit nachträglichen Massenspektrometrieanalysen und Proteinsequenzierungen
Praktisch – Nur Wasserwäsche, keine Säure-Fixiermittel oder Methanol-Entfärbungslösungen erforderlich
Stabil – 1 Jahr lang bei Zimmertemperatur stabil – konsistente Leistungsfähigkeit und Platzersparnis in der Kühllagerung
Flexibel – Färbung und Waschdauer können je nach Zeit- und Empfindlichkeitsanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
Kolorimetrisch | |
Proteinfärbung | |
Protein |
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion | |
Coomassie | |
Imperial™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.