Learn More
Thermo Scientific™ Impeller Sleeve and Connector for Drive Shaft DS300
The Impeller sleeve for open-top mixing supports mixing applications in bioproduction using Thermo Scientific™ Bioprocess Containers (BPCs) for Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer, with impeller-based mixing in open or closed designs.
2300.00 CHF - 3210.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30040275
|
Thermo Scientific™
SH30749.11 |
50 L | 66 cm (26 in.) Drive Shaft |
3210.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30040292
|
Thermo Scientific™
SH30749.12 |
100 L | 84 cm (33 in.) Drive Shaft |
3075.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30040285
|
Thermo Scientific™
SH30749.13 |
200 L | 108 cm (43 in.) Drive Shaft |
2300.00 CHF
7 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- For use with the open top BPC tank liner and re-usable hub.
Spezifikation
Impeller Sleeve |