Learn More
IMPDH2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen | IMPDH2 |
---|---|
Klon | 1B1G8 |
Konzentration | 500 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30233579
|
Proteintech
67663-1-IG-150UL |
150 μL |
335.55 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30236666
|
Proteintech
67663-1-IG-20UL |
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The IMPDH2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IMPDH2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IMPDH2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spezifikation
IMPDH2 | |
500 μg/mL | |
Unconjugated | |
Mouse | |
3615 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
1B1G8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
IMPD2; IMPDH-II | |
IgG1 | |
Protein A purification | |
Monoclonal Antibody |