Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie
Mit diesen Immuno-Röhrchen und -Stopfen können Sie Ihre Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Sie sind zudem ideal für ELISA, Festphasen-RIA und Flüssigphasen-RIA Assays.
Marke: Thermo Scientific™ 348801
156.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Immuno Röhrchen und Stopfen können Sie Ihre Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Sie sind zudem ideal für ELISA, Festphasen-RIA und Flüssigphasen-RIA Assays. Diese Produkte zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Eigenschaften:
- Erhältlich mit drei verschiedenen Oberflächenoptionen für optimale Bindung
- Drei Röhrchengrößen mit Stopfen zur Auswahl (separat zu bestellen)
- Passend für Standardausrüstung
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ ist eine hydrophobe Oberfläche, die vorzugsweise Biomoleküle mit hydrophoben Domänen bindet.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist eine hydrophile Oberfläche, die für die Bindung von IgG optimiert ist und auch eine erhöhte Bindung vieler anderer Proteine und Biomoleküle mit hydrophilen/hydrophoben Eigenschaften aufweist.
- Thermo Scientific™ MiniSorp™ ist ein Polyethylen-basiertes Material, das eine Oberfläche mit geringer Bindung bildet.
Röhrchen für Flüssigphasen-Immunoassays (Kat.-Nr. 443990, 468608):
- MiniSorp Oberfläche
- Hergestellt aus einer speziellen Polyethylen-Formulierung
- Für Flüssigphasen-Immunoassays, einschließlich RIA, zur Lagerung von Reagenzien oder zum Sammeln chromatographischer Fraktionen
Röhrchen für Festphasen-Immunoassays:
- PolySorp- und MaxiSorp-Oberflächen stehen für optimale Bindung zur Wahl
- Für Festphasen-Immunoverfahren, wie z. B. IRMA, ELISA und ILMA
- Zertifizierte Bindungshomogenität
- Hochwertiges Polysterol für optimale Qualität
- Die Eigenschaften der StarTube sorgen für höhere Empfindlichkeit und schnellere Assay-Zeiten
- Verbessert die Assay-Empfindlichkeit und verringert Inkubationszeiten
Empfohlen für:
- ELISA
- Festphasen-RIA
- Flüssigphasen-RIA
- Probenlagerung
Spezifikation
Polyethylen | |
12 mm | |
3000 | |
12mm Außendurchmesser Röhrchen |
Stopfen | |
500 | |
Not Applicable |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
165453 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 348801 |
182017 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 348801 |
182905 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 348801 |
181580 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 348801 |
169850 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 348801 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.