Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie
Mit diesen Immuno-Röhrchen und -Stopfen können Sie Ihre Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Sie sind zudem ideal für ELISA, Festphasen-RIA und Flüssigphasen-RIA Assays.
Marke:  Thermo Scientific™ 341866
217.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10316141
  • 245.00 CHF / 3600 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
11 mm
3600
11mm Außendurchmesser Röhrchen
Stopfen
600
Not Applicable
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer170000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number341866
Chargennummer165528 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number341866
Chargennummer182339 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number341866
Chargennummer180452 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number341866
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.