Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie
Mit diesen Immuno-Röhrchen und -Stopfen können Sie Ihre Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Sie sind zudem ideal für ELISA, Festphasen-RIA und Flüssigphasen-RIA Assays.
Marke:  Thermo Scientific™ 343036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10172831
  • auf Anfrage / 2400 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
15 mm
2400
15 mm Außendurchmesser Röhrchen
Stopfen
300
Not Applicable
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184539 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number343036
Chargennummer170599 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number343036
Chargennummer179044 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number343036
Chargennummer182889 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number343036
Chargennummer177163 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number343036
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen und Stopfen für die Immunologie > Nunc-Immuno, 15
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.