Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
181.00 CHF - 1570.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Farbe Durchsichtig
Plattenblockierung Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 25
Produktcode Marke Wellformat Oberflächenbehandlung Arbeitsvolumen (metrisch) Wellform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellformat Oberflächenbehandlung Arbeitsvolumen (metrisch) Wellform Preis Menge & Verfügbarkeit  
10721634
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
434797
Gehäuse F8 MaxiSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
1570.00 CHF
120 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10294021
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
441254
C8 Polystyrol 250 μl C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10574941
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
441653
Gehäuse C8 MaxiSorp 250 μl Rund
464.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10274071
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
444865
Gehäuse C8 Polystyrol 250 μl Rund
500.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10172881
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
445101
C8 MaxiSorp 250 μl Rund
488.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10032391
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
467120
Gehäuse F8 MediSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
526.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10052411
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
467140
F8 MultiSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
546.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10797921
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
467466
F16 (2 x 8 Wells) MaxiSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
342.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10554831
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
468667
F8 MaxiSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
1230.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10673832
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
469078
Gehäuse F8 Polystyrol 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
526.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12799995
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
469264
Gehäuse U16 Hydrophil 250 μl Rund
202.00 CHF
320 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10174811
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
469914
F16 (2 x 8 Wells) MaxiSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
202.00 CHF
320 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10738091
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
469922
F16 (2 x 8 Wells) Polystyrol 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
203.00 CHF
320 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10227541
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
469949
F8 MaxiSorp 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
330.00 CHF
640 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10748091
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
469957
Gehäuse F8 Polystyrol 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
434.00 CHF
640 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10244551
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
473709
Gehäuse C12 MaxiSorp 250 μl Rund
412.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10505411
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
473717
Gehäuse C12 Polystyrol 250 μl Rund
412.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10386231
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
475078
Gehäuse U8 MaxiSorp 250 μl Rund
668.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10396231
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
475086
Gehäuse U8 Polystyrol 250 μl Rund
503.00 CHF
60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10079074
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6302
Gehäuse F12 Immulon 2 HB 330 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
192.00 CHF
320 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10406165
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6309
Gehäuse F12 Immulon 2 HB 330 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
624.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10364025
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6310
Gehäuse F12 Immulon 1 B 330 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
603.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10753886
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6405
F12 Immulon 4 HBX 330 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
671.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10695757
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
95029100
Gehäuse F8 Enhanced Binding 350 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
367.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10497305
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6301
Gehäuse F12 Immulon 1 B 330 μl Runder, flacher Boden (F-Well)
181.00 CHF
320 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Eigenschaften:
  • Verschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells (zwei Reihen mit je 8 Wells)
  • Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
  • Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
  • Die Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen.
  • Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
  • Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
  • Ext. Abm.: 128 × 86 mm
Oberflächenauswahl:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B und Universal Binding (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Die Module sind freistehend. Kat. Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Gewährleistung: 90 Tage
Certifications
In der Tabelle angegebene Produkte sind zertifiziert für: Adsorption von IgG, CV von <5 % zwischen Wells, alle Ergebnisse +/-10 % vom Mittelwert, und Hintergrund aller Wells +/-0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert.
Spezifikation
Spezifikation
Kolorimetrisch
Durchsichtig
Keine
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.