Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
Marke: Thermo Scientific™ 475078
467.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Thermo Scientific Standardmodule sind Streifenplatten mit Festmodulen, die einfach in den Rahmen eingesetzt und daraus entfernt werden können. Dies verbessert die Verwendung der Platte mit kleineren Probenmengen.
- Verschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells (zwei Reihen mit je 8 Wells)
- Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
- Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
- Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen
- Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
- Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
- Ext. Abm.: 128 × 86 mm
verschiedene Oberflächentypen
- PolySorp™, Immulon 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
- Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Freistehende Module Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Certifications
In der Tabelle angegebene Produkte sind zertifiziert für: Adsorption von IgG, CV von <5 % zwischen Wells, alle Ergebnisse +/-10 % vom Mittelwert, und Hintergrund aller Wells +/-0.005 Absorptionseinheiten vom Mittelwert.
Spezifikation
Nein | |
Zertifiziert für die Adsorption von IgG; CV von <5 % zwischen Wells | |
Streifenplatte | |
Kolorimetrisch | |
60 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
250 μl | |
Rund | |
10 | |
60/Karton | |
Gehäuse U8 |
Hydrophil | |
Ja | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Streifenplatte | |
96 | |
MaxiSorp | |
60 | |
Keine | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.