Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule, max. Arbeitsvolumen: 330 μl
GREENER_CHOICE
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6404
210.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25052" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10753696
  • 227.00 CHF / 320 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Transparente Immuno-Standardmodule umfassen Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind. Ihr Format ermöglicht die flexible Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Die Module bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit, Well zu Well Reproduzierbarkeit und entsprechen branchenführenden Qualitätsstandards und Zertifizierungen.
Thermo Scientific Standardmodule sind Streifenplatten mit Festmodulen, die einfach in den Rahmen eingesetzt und daraus entfernt werden können. Dies verbessert die Verwendung der Platte mit kleineren Probenmengen.
  • Verschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells (zwei Reihen mit je 8 Wells)
  • Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
  • Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
  • Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen
  • Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
  • Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
  • Ext. Abm.: 128 × 86mm
Auswahl der Oberfläche
  • PolySorp™, Immulon 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
  • Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
  • MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Freistehende Module Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abbrechbare Streifen
Zertifiziert für die Adsorption von IgG; CV von <5 % zwischen Wells
Streifenplatte
320 Packungen, 320 Kartons
Durchsichtig
Polystyrol
96
Immulon 4 HBX
320
Keine
Gehäuse F12
Hydrophil
Ja
Kolorimetrisch
Adsorption
Ungerahmt – Verwenden Sie Rahmen 6604
380 μl
330 μl
Runder, flacher Boden (F-Well)
320
Antikörper (Glykoproteine)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Transparente Immuno Standardmodule, max. Arbeitsvolumen: 330 μl > Max. Arbeitsvolumen:330 μl