Learn More
Thermo Scientific™ Abbrechbare Module für Immunologie, transparent
Es stehen vier Oberflächen und eine Vielzahl von Wells und Konfigurationen zur Auswahl. Immuno Breakable Module bieten eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay.
Marke:  Thermo Scientific™ 473768
483.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10459192
  • 672.00 CHF / 60 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie aus vier Oberflächen und einer Vielzahl von Wells und Konfigurationen: die Immuno Breakable Module von
Thermo Scientific™ bieten verlässliche und von Well zu Well reproduzierbare Ergebnisse und eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay.
Entscheiden Sie sich zwischen LockWell, BreakApart und Breakable 1 x 8-Modulen in standardmäßigen 96-Well-Rahmen.
Eigenschaften:
  • Für Festphasenimmunassays, z. B. ELISA
  • Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
  • Freistehende Module sind einfach in der Handhabung
  • Alphanumerisches System für einfache Orientierung
  • Passend für Standardausrüstung
  • Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse
  • Polystyrol
Auswahl der Oberfläche:
  • PolySorp™, Immulon™ 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
  • MediSorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Erhöhte Bindung (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
  • MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer186110 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number473768
Chargennummer185465 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number473768
Chargennummer185275 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number473768
Chargennummer185274 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number473768
Chargennummer185273 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number473768
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Abbrechbare Module für Immunologie, transparent > Nunc; C8 Breakapart; MaxiSorp; 350 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.