Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Module, transparent
Es stehen vier Oberflächen und eine Vielzahl von Wells und Konfigurationen zur Auswahl. Immuno Breakable Module bieten eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay.
Marke: Thermo Scientific™ 95029180
317.25 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Auswahl stehen vier Oberflächen und eine Vielzahl von Wells und Konfigurationen. Thermo Scientific™ Immuno Breakable-Module bieten eine optimale Auswahl an Produkten für den spezifischen Assay. Sie bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit und Well zu Well Reproduzierbarkeit.
Entscheiden Sie sich zwischen LockWell, BreakApart und Breakable 1 x 8-Modulen in standardmäßigen 96-Well-Rahmen.- Für Festphasen-Immunoassays, z. B. ELISA
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Freistehende Module sind einfach in der Handhabung
- Alphanumerisches System für einfache Orientierung
- Passend für Standardausrüstungen
- Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse
- Polystyrol
Auswahl der Oberfläche
- PolySorp™, Immulon™ 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
- Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Spezifikation
Hydrophil | |
Streifenplatte | |
Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse | |
25 Packungen, 50 Kartons | |
Streifenplatte | |
400 μl | |
350 μl | |
Für Antikörper-Sandwich-Assays | |
50 | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Ja | |
Ohne Deckel | |
Kolorimetrisch | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
50 | |
Keine | |
F8 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23263X0 | Konformitätsbescheinigung | 12/03/2024 | 95029180 |
23251X0 | Konformitätsbescheinigung | 11/01/2024 | 95029180 |
20331X0 | Konformitätsbescheinigung | 10/03/2023 | 95029180 |
21034X0 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2023 | 95029180 |
20355X0 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2023 | 95029180 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.