Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex
The QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, enables the study of immune function in mice by analyzing 80 RNA targets in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
9160.00 CHF - 74600.00 CHF
Spezifikation
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuantiGene Gene Expression Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex Instrument
Inhalt und Lagerung
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Produktlinie QuantiGene™ Plex
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17911981
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-180-20064
1 Plate
9160.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17932071
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-280-20064
3 Plates
24410.00 CHF
3 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17942181
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-380-20064
10 Plates
74600.00 CHF
10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
Nasseis
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex-Panel
Maus
Fluoreszenz
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex