Learn More
Merck Immobilon™-FL PVDF-Membranen
Speziell für Western Blotting und Proteinsequenzierung konzipiert. Immobilon™-FL PVDF-Transfermembranen zeichnen sich durch eine einfache Oberfläche mit 0,45 μm großen Poren und niedrigerer Hintergrund-Fluoreszenz aus als andere Membranen. Erhältlich in Quadraten zu 10 cm und 20 cm sowie als Rollen zu 3,75 m.
Marke:  Merck IPFL10100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10599942
  • 326.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die erste für Fluoreszenzanwendungen optimierte Transfermembran
  • Extrem niedriger Hintergrund verbessert die Empfindlichkeit aller Fluoreszenzdetektionsprotokolle
  • Kompatibel mit allen gängigen Fluoreszenzsonden bei allen Anregungs- und Emissionswellenlängen
  • Ideal für Multiplexing und Chemifluoreszenz-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 cm
Fluoreszenz, Chemifluoreszenz, Chromogen, Chemilumineszenz
IPFL
3,9 in.
PVDF
0,45 μm
10 cm
Weiß
10 Bögen
Blatt
3,9 in.
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in.)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Merck Immobilon™-FL PVDF-Membranen > Immobilon-FL; Abmessungen: 10 x 10 cm; Bögen; Porengröße: 0.45 μm
(f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.