Learn More
Merck Immobilon™-FL PVDF-Membranen
Speziell für Western Blotting und Proteinsequenzierung konzipiert. Immobilon™-FL PVDF-Transfermembranen zeichnen sich durch eine einfache Oberfläche mit 0,45 μm großen Poren und niedrigerer Hintergrund-Fluoreszenz aus als andere Membranen. Erhältlich in Quadraten zu 10 cm und 20 cm sowie als Rollen zu 3,75 m.
Marke:  Merck IPFL00010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10452792
  • 1110.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Die erste für Fluoreszenzanwendungen optimierte Transfermembran
  • Extrem niedriger Hintergrund verbessert die Empfindlichkeit aller Fluoreszenzdetektionsprotokolle
  • Kompatibel mit allen gängigen Fluoreszenzsonden bei allen Anregungs- und Emissionswellenlängen
  • Ideal für Multiplexing und Chemifluoreszenz-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26,5 cm
Fluoreszenz, Chemifluoreszenz, Chromogen, Chemilumineszenz
IPFL
12,3 ft.
PVDF
0,45 μm
3,75 m
Weiß
1 Rolle
Rolle
10,4 in.
26,5 cm x 3,75 m (10,4 in. x 12,3 ft.)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon™-FL PVDF-Membranen > Immobilon FL; Abmessungen: 26,5 cm x 3,75 m; Rolle; Porengröße: 0,45 μm
(f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.