Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gele
Stellen eine umfassende Auswahl an IPG-Streifen mit schmalem, mittlerem und breitem Bereich dar. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als First Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden.
Marke:  Cytiva 17-6001-97
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10753407
  • 340.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Wählen Sie aus einem umfassenden Sortiment an überlappenden Immobiline DryStrip Gelen, die schmale pH-Bereiche (1 pH-Einheit), mittlere pH-Bereiche (3 bis 5 pH-Einheiten) und breite pH-Bereiche (8 pH-Einheiten ) abdecken. Die pH-Gradienten an den extremen Enden der pH-Skala sind nicht linear, um die Proteine gleichmäßig über die Gellänge zu verteilen, damit eine maximale Auflösung erzielt wird.
Fünf schmale pH-Bereiche (1 pH-Einheit),24 cm lange IPG-Streifen bieten eine hohe Auflösung und eine hohe Protein-Beladungskapazität, was nach der Second Dimension-Trennung zu gut getrennten Spots mit hohem Proteingehalt führt
  • Entscheiden Sie sich für Immobiline DryStrip Gel mit nicht-linearen (NL) Gradienten und breitem pH-Wert-Bereich 3 bis 11 für schnelles und effizientes Screening, um einen umfassenden Überblick über die Gesamtproteinverteilung zu erhalten
  • Für detailliertere Studien oder bei Verwendung größerer Proteinmengen stehen vier neue überlappende Streifen zur Auswahl, die den pH-Bereich von 3 bis 11 abdecken
  • Eine höhere Auflösung kann mit Immobiline DryStrip-Gelen mit engem Bereich (pH-Einheit 1) erzielt werden
  • Verwenden passender IPG-Puffer für optimierte Laufbedingungen
  • Verwenden von IPG-Streifen direkt nach dem Wiederaufquellen ohne weitere Bearbeitung
  • Barcode-Streifen für eine bequeme Proben- und Chargenverfolgung
  • Immobiline DryStrip Gele werden vor Gebrauch mit einem passenden IPG-Puffer rehydriert
  • Proben können direkt in die Rehydrierungslösung aufgenommen werden, um verdünnte Proben effizient zu laden oder größere Mengen an Proteinen zu laden
  • Proben können auch nach der Rehydrierung geladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immobiline DryStrip-Gele (IPG-Streifen) werden für die isoelektrische Fokussierung (IEF) verwendet, die als erste Dimension der 2-D-Elektrophorese oder als separate Anwendung ausgeführt werden.
6 bis 11
Isoelektrische Fokussierung
Für Anwendungen in der Industrie wie analytische Chemie und Forschung
-20 °C
0.05 cm
0.118 Zoll
Farblos
Vorgegossenes Gel
Getrocknet
Linear
0,19 in.
18 cm
0.3 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gele > 18 cm; pH-Wert 6-11