Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Stabfühler
Stabfühler zur Temperaturmessung von Luft, Öfen, Flüssigkeiten und Gasen.
121.00 CHF - 169.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Höhe (metrisch) | 15 mm |
Sondentyp | NiCrNi Stange |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TFN 520 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Sonde | Länge (metrisch) Sonde | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Sonde | Länge (metrisch) Sonde | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11703489
|
Ebro Electronic™
1341-0611 |
0,5 mm | 185 mm | TPN 100 |
169.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10583821
|
Ebro Electronic™
1341-0609 |
1,5 mm | 185 mm | TPN 120 |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10289969
|
Ebro Electronic™
1341-0400 |
1,5 mm | 300 mm | TPN 120-30 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10464473
|
Ebro Electronic™
1341-0607 |
3 mm | 185 mm | TPN 140 |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10167999
|
Ebro Electronic™
1341-0415 |
3 mm | 300 mm | TPN 140-30 |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Typ: TPN 120: NiCr-Ni Stabmessfühler, φ 1,5mm, NL 185mm, Lemo-Anschluss
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU | |
15 mm | |
TFN 520 |
Single-use | |
NiCrNi Stange |