Learn More
Motic™ Immersionsöl
Transparentes Öl mit hohem Brechungsindex für die Verwendung mit Öleintauchobjektiven.
Marke: Motic™ 1101001300011
Beschreibung
- Hoher Brechungsindex.
- Transparent.
- Erhöht die numerische Apertur des Objektivs.
- Erhöht das Auflösungsvermögen eines Mikroskops.
Spezifikation
Ölimmersions-Objektive | |
5 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: paraffins (petroleum), hydrogenated terphenyls, butene, terphenyl