Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Zur Durchführung von Hapten-Trägerprotein-Konjugationen von Cystein-haltigen Peptiden und anderen thiol-haltigen Antigenen mit diesem Sulfhydryl-reaktiven Marikultur-KLH.
305.00 CHF - 6110.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt das Produkt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. |
---|---|
Produktlinie | Imject™ |
Produkttyp | Imject Maleimide Activated Mariculture KLH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10475685
|
Thermo Scientific™
77605 |
10 mg |
1294.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10720995
|
Thermo Scientific™
77606 |
2 mg |
305.00 CHF
2 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11834081
|
Thermo Scientific™
77610 |
10 × 10 mg |
6110.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imject Maleimide-Activated mcKLH ist immunogenes Marikultur-Keyhole Limpet-Hämocyanin (KLH) mit reaktiven Sulfhydrylgruppen zur Hapten-Träger-Konjugation von Cystein-haltigen Peptiden und anderen thiol-haltigen Antigenen.
Durch chemische Modifikation mit Sulfo-SMCC wird das Marikultur-KLH Sulfhydryl-reaktiv gemacht, und das so erzeugte Maleimid-aktivierte Protein wird stabilisiert und in Phosphatpuffer lyophilisiert. Die Maleimidgruppen bilden kolvalente Bindungen zu Sulhydryl (-SH)-Gruppen der Cysteinreste von Peptiden und anderen Haptenen, die Thiole besitzen. Mit jedem KLH-Molekül können zahlreiche Antigenmoleküle konjugiert werden. Das so erzeugte Konjugat ist stark immunogen und erhöht bei immunisierten Tieren die Wahrscheinlichkeit, Seren mit hohem Antikörpertiter zum gewünschten Epitop zu erhalten. Wählen Sie zwischen mehreren Packungsgrößen für aktiviertes KLH, oder entscheiden Sie sich für das Complete Conjugation Kit, das optimierte Puffer und Spin-Entsalzungssäulen enthält.Besondere Merkmale:
Anwenderfreundliche Pakete – Wählen Sie ein stabilisiertes, gefriergetrocknetes Maleimid-aktiviertes mcKLH oder ein vollständiges Immunogen-Konjugationskit
Optimierte Aktivierung – aufgrund der Spezifikationen muss jede Charge mit mehr als 400 Mol Sulfhydryl-reaktivem Maleimid pro Mol KLH aktiviert sein; dies gewährleistet konsistent hohe Konjugationswerte
Thiolreaktiv – wurde für die Konjugation Cystein-haltiger Peptid-Antigene entwickelt, um effektive Immunogene für die Produktion von Antikörpern mit hohem Titer herzustellen
Einfaches, schnelles Verfahren – mithilfe der Hapten-Träger-Konjugationsreaktion erhalten Sie in zwei Stunden ausreichend Immunogen für mehrere Injektionen und Auffrischimpfungen von Wirtstieren
Hochwertiges Trägerprotein – KLH wird aus der Molluske Megathura crenulata (Schlüssellochschnecke) isoliert; mcKLH ist eine hochwertige Form von KLH, die aus in Marikultur gezüchteten Schnecken gewonnen wird
Hoch immunogen – KLH hat ein hohes Molekulargewicht (0,5 bis 13 Millionen Dalton; Aggregate aus 350 und 390 kDa-Untereinheiten) und löst eine stärkere Immunreaktion aus als BSA oder Ovalbumin
Hervorragende Löslichkeit – unsere KLH-Präparate aus Marikultur sind löslicher als herkömmliche Formen; außerdem bieten wir eine PEGylierte Form für eine noch größere Hydrophilität und Löslichkeit an
Enthält:
Das Kit enthält lyophilisiertes Maleimid-aktiviertes mcKLH (in PBS mit Stabilisatoren), Puffer und Entsalzungssäulen für die einfache Herstellung von gebrauchsfertigen Immunogenen zur Immunisierung
Spezifikation
Nach Erhalt das Produkt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. | |
Imject™ | |
Imject Maleimide Activated Mariculture KLH |