Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ cBSA (in PBS)
Bereiten Sie Hapten-Trägerkonjugate vor, um mit diesem anwenderfreundlichen und hochgradig immunogenen, kationisierten BSA-Trägerprotein Antikörper herzustellen.
Marke: Thermo Scientific™ 77150
441.00 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ Imject Catonized Bovine Serum Albumin (cBSA) wird als anwenderfreundliches, stark immunogenes Trägerprotein für die Herstellung von Antigenen für die Antikörperproduktion verwendet.
Zur Herstellung von Imject cBSA wird natives BSA mit einem Überschuss von Ethylendiamin versetzt, wobei alle negativ geladenen Carboxygruppen mit positiv geladenen primären Aminen besetzt werden. Auf diese Weise erhält man ein stark positiv geladenes Protein (pI>11), das im Vergleich mit nativem BSA eine sehr viele höhere Immunogenität besitzt. Darüber hinaus erlaubt die höhere Zahl von primären Aminen die Konjugation mit einer höheren Zahl von Antigenen mithilfe einer der typischen Crosslinking-Methoden.Imject cBSA ist eine ausgezeichnete Wahl für die Herstellung von Immunogenen, wenn eine im Vergleich mit BSA höhere Immunogenität erforderlich ist, die Bedingungen sich aber nicht für KLH oder Blue Carrier™ Protein eignen.
Leistungsmerkmale:
Praktisch – aufgereinigtes Rinderserumalbumin (BSA), das kationisiert und in PBS lyophilisiert wurde
Einzelnes Polypeptid – modifiziertes BSA-Protein mit einer Molekularmasse von über 67.000 Dalton
Mehrere Konjugationsstellen – enthält 59 Lysinreste plus zahlreiche bei der Kationisierung hinzugefügte primäre Amine, wovon die meisten mit einem Konjugationsreagenz zur Antigenbindung reagieren
Positive Nettoladung – verleiht Löslichkeit unter Bedingungen, die für das negativ geladene native BSA nicht geeignet ist
Immunogen – sehr viel stärke Immunogenität als natives BSA, da das positiv geladene Protein vom Immunsystem anders behandelt wird als das native BSA
Specifications
4 °C | |
10 mg | |
Imject™ |