Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Alum Adjuvant
Stimulieren Sie mit dieser Formulierung aus Aluminiumhydroxid und Magnesiumhydroxid eine unspezifische Immunantwort für gemischte Antigene (präparierte Immunogene).
Marke: Thermo Scientific™ 77161
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Imject Alum Adjuvans ist eine Formulierung aus Aluminiumhydroxid und Magnesiumhydroxid, die die Immunantwort bei der Antikörperproduktion wirksam stimuliert, wenn sie mit vorbereiteten Immunogenen gemischt und injiziert wird.
Alum ist wesentlich einfacher mit Immunogenen zu mischen als das Freund-Adjuvans, da keine mühsame Emulgierung erforderlich ist. Obwohl seine Wirkungen im Vergleich zu komplettem Freund-Adjuvans (FCA) weniger ausgeprägt sind, erzeugt Imject Alum bei der Anwendung mit komplexen Immunogenen (d. h. solchen, die als Konjugate mit KLH oder anderen immunogenen Trägerproteinen hergestellt wurden) eine ausreichende Stimulation.Leistungsmerkmale:
- Suspension von Aluminiumhydroxid und Magnesiumhydroxid
- Mildes, aber wirksames Adjuvans für substanzielle Immunogene
- Gebrauchsfertig: Antigen direkt mit Imject Alum mischen und injizieren
- Das Adjuvans der Wahl für Allergie- und Immunogenitätstests mit oder ohne Sensibilisierung und Zugabe von Fraktion V-Ovalbumin
- Nachteil: Es wird keine so starke Immunantwort ausgelöst wie mit FCA; erfordert ein starkes Immunogen
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Hinweis: Dieses Produkt wird nur für Forschungs- oder Fertigungsanwendungen geliefert und ist nicht für den klinischen Gebrauch bestimmt. |
|
50 mL | |
Imject™ |