Learn More
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459237
Zum Warenkorb hinzufügen
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459237
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11459237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21323.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Iminostilbene has good antioxidant effects. N-acetyl iminostilbene was synthesized by incubating iminostilbene (2.0020 g, 10.360 mmol) with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminostilben hat gute antioxidative Effekte. N-Acetyliminostilben wurde synthetisiert, indem Iminostilben (2.0020 g, 10.360 mmol) mit Essiganhydrid inkubiert wurde.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat (25 mg/ml), Wasser (teilweise), Dioxan, Chloroform und DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256-96-2
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00005071
InChI-Schlüssel LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC-Name 11H-Benzo[b][1]Benzazepin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminostilbene
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Menge 25 g
Beilstein 1343358
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10214444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberB21323.22,B21323.14,B21323.36
ChargennummerG2088C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21323.22,B21323.14,B21323.36
Chargennummer10214444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21323.22,B21323.14,B21323.36
Chargennummer10230640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21323.22,B21323.14,B21323.36
ChargennummerE3883A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21323.22,B21323.14,B21323.36
Name des Produkts
Iminostilben, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >